Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl (R)-1-Boc-3-piperidinecarboxylate, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)nipecotic Acid Ethyl Ester, (R)-1-Boc-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, (R)-1-Boc-nipecotic Acid Ethyl Ester, (R)-1-tert-Butyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate
OR309161-5G
APOSOR309161-5GEA
88.6
EUR
APOSOR309161-5G
Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Ethyl (R)-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate
Formula:
C₁₃H₂₃NO₄ MW: 257,33 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07374389 Núm. CAS: 194726-40-4 |