3-(Methylamino)-1-propanol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Methylamino)propan-1-ol
OR309167-25G
APOSOR309167-25GEA 119 EUR
APOSOR309167-25G
3-(Methylamino)-1-propanol
3-(Methylamino)-1-propanol
Formula: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Pto. Ebullición: 169 °C
Densidad: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797456
Núm. CAS: 42055-15-2
UN: 2735
ADR: 8,II