5-Bromo-2-nitrobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR30919-5G
OR30919-1G
OR30919-25G
APOSOR30919-5GEA
24.8
EUR
APOSOR30919-5G
APOSOR30919-1G
APOSOR30919-25G
5-Bromo-2-nitrobenzonitrilo
5-Bromo-2-nitrobenzonitrilo
Formula:
C₇H₃BrN₂O₂ MW: 227.02 g/mol Pto. de fusión: 116…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10699674 Núm. CAS: 89642-50-2 |