6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309201-1G OR309201-5G
APOSOR309201-1GEA 289 EUR
APOSOR309201-1G APOSOR309201-5G
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Formula: C₁₀H₇BrClN
MW: 256.5300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684154
Núm. CAS: 113092-96-9