6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carbaldehyde
OR309202-1G OR309202-5G
APOSOR309202-1GEA 173 EUR
APOSOR309202-1G APOSOR309202-5G
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
6-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₅BrClNO
MW: 270,51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08706312
Núm. CAS: 73568-35-1