6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR309205-5G
APOSOR309205-5GEA 62.5 EUR
APOSOR309205-5G
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₃
MW: 268,06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569278
Núm. CAS: 98948-95-9