6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR309207-1G OR309207-5G
APOSOR309207-1GEA 301 EUR
APOSOR309207-1G APOSOR309207-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06254736
Núm. CAS: 92513-40-1