6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
OR309212-1G OR309212-5G
APOSOR309212-1GEA 293 EUR
APOSOR309212-1G APOSOR309212-5G
6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
6-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formula: C₁₅H₁₄ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787825
Núm. CAS: 92525-74-1