6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR309215-1G OR309215-5G
APOSOR309215-1GEA 317 EUR
APOSOR309215-1G APOSOR309215-5G
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00841563
Núm. CAS: 88752-76-5