Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR309216-1G OR309216-5G
APOSOR309216-1GEA 346 EUR
APOSOR309216-1G APOSOR309216-5G
Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6-methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01604297
Núm. CAS: 86210-92-6