7,8-Dichloro-4-quinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7,8-Dichloro-4-hydroxyquinoline
OR309218-1G OR309218-250MG
APOSOR309218-1GEA 284 EUR
APOSOR309218-1G APOSOR309218-250MG
7,8-Dichloro-4-quinolinol
7,8-Dichloro-4-quinolinol
Formula: C₉H₅Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272453
Núm. CAS: 871217-91-3