Ethyl-8-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 8-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, 8-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309235-5G
APOSOR309235-5GEA 66.7 EUR
APOSOR309235-5G
Ethyl-8-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-8-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₀ClNO₃
MW: 251,6657 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024002
Núm. CAS: 73987-37-8