6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309253-1G OR309253-5G
APOSOR309253-1GEA 310 EUR
APOSOR309253-1G APOSOR309253-5G
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
6-Methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₃
Pto. de fusión: 248…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02227056
Núm. CAS: 123990-78-3