2-Chloro-3-ethyl-quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-3-ethylquinoline
OR309257-5G
APOSOR309257-5GEA 172 EUR
APOSOR309257-5G
2-Chloro-3-ethyl-quinoline
2-Chloro-3-ethyl-quinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClN
MW: 191,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684198
Núm. CAS: 67525-28-4