3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR309281-1G OR309281-250MG
APOSOR309281-1GEA 294 EUR
APOSOR309281-1G APOSOR309281-250MG
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Ácido 3-hidroxi-4-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01536959
Núm. CAS: 118-13-8
EINECS: 204-236-7