5-Bromo-2-nitrofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-hydroxy-4-nitrobenzene
OR30929-10G OR30929-1G OR30929-5G
APOSOR30929-10GEA 31.9 EUR
APOSOR30929-10G APOSOR30929-1G APOSOR30929-5G
5-Bromo-2-nitrofenol 97%
5-Bromo-2-nitrofenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Pto. de fusión: 40…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095027
Núm. CAS: 27684-84-0