2-Amino-5-bromophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30930-1G OR30930-5G OR30930-25G
APOSOR30930-1GEA 0 EUR
APOSOR30930-1G APOSOR30930-5G APOSOR30930-25G
2-Amino-5-bromophenol 98%
2-Amino-5-bromophenol
Formula: C₆H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095028
Núm. CAS: 38191-34-3