5-Bromo-2-nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene
OR30931-10G OR30931-1G OR30931-5G
APOSOR30931-10GEA 29 EUR
APOSOR30931-10G APOSOR30931-1G APOSOR30931-5G
5-Bromo-2-nitroanísol
5-Bromo-2-nitroanísol
Formula: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.03 g/mol
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09966092
Núm. CAS: 103966-66-1