4-Bromo-o-anísidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-metoxianilina, 2-Metoxi-4-bromoanilina
OR30932-100G OR30932-25G OR30932-5G
APOSOR30932-100GEA 154 EUR
APOSOR30932-100G APOSOR30932-25G APOSOR30932-5G
4-Bromo-o-anísidina 98%
4-Bromo-o-anísidina
Formula: C₇H₈BrNO
MW: 202.05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01204266
Núm. CAS: 59557-91-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III