2,4-Diaminopirimidina 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30933-1G OR30933-25G OR30933-5G
APOSOR30933-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30933-1G APOSOR30933-25G APOSOR30933-5G
2,4-Diaminopirimidina 96%
2,4-Diaminopirimidina
Formula: C₄H₆N₄
Pto. de fusión: 143…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038023
Núm. CAS: 156-81-0
EINECS: 205-862-3