4-Amino-3-bromoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR309338-1G OR309338-5G
APOSOR309338-1GEA 484 EUR
APOSOR309338-1G APOSOR309338-5G
4-Amino-3-bromoquinoline
4-Amino-3-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
MW: 223.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234502
Núm. CAS: 36825-36-2