Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate, 4-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309349-1G
OR309349-5G
APOSOR309349-1GEA
42.2
EUR
APOSOR309349-1G
APOSOR309349-5G
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Formula:
C₁₃H₁₂ClNO₃ MW: 265.70 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173417 Núm. CAS: 22931-71-1 |