2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR30935-25G
OR30935-5G
OR30935-100G
APOSOR30935-25GEA
94.4
EUR
APOSOR30935-25G
APOSOR30935-5G
APOSOR30935-100G
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine
Formula:
C₇H₈ClN MW: 141,60 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08277279 Núm. CAS: 30838-93-8 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)