Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 4-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester

OR309350-1G OR309350-5G
APOSOR309350-1GEA 343 EUR
APOSOR309350-1G APOSOR309350-5G
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02166834
Núm. CAS: 112190-03-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR