Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR309351-1G OR309351-5G
APOSOR309351-1GEA 0 EUR
APOSOR309351-1G APOSOR309351-5G
Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉BrClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173367
Núm. CAS: 206257-39-8