Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate, 8-Bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309352-5G
APOSOR309352-5GEA 190 EUR
APOSOR309352-5G
Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉BrClNO₂
MW: 314,563 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173385
Núm. CAS: 206258-97-1