3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
OR309360-1G OR309360-5G
APOSOR309360-1GEA 58 EUR
APOSOR309360-1G APOSOR309360-5G
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871299
Núm. CAS: 68208-20-8