4-Bromo-3-metoxifenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30937-1G OR30937-25G OR30937-5G
APOSOR30937-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30937-1G APOSOR30937-25G APOSOR30937-5G
4-Bromo-3-metoxifenol 98%
4-Bromo-3-metoxifenol
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04 g/mol
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029748
Núm. CAS: 102127-34-4
EINECS: 634-447-3