7-Metilcumarina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Metil-2-benzopirona
OR30939-25G
APOSOR30939-25GEA 184 EUR
APOSOR30939-25G
7-Metilcumarina 98%
7-Metilcumarina
Formula: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006880
Núm. CAS: 2445-83-2