4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR30944-1G
APOSOR30944-1GEA 360 EUR
APOSOR30944-1G
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Formula: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08062967
Núm. CAS: 722550-01-8