4,7-Dicloro-8-metilquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
OR309455-1G OR309455-5G
APOSOR309455-1GEA 89.9 EUR
APOSOR309455-1G APOSOR309455-5G
4,7-Dicloro-8-metilquinolina
4,7-Dicloro-8-metilquinolina
Formula: C₁₀H₇Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684150
Núm. CAS: 643039-79-6