3-Aminopiridina-4-carbonitrilo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Amino-4-cyanopyridine
OR30946-1G OR30946-250MG OR30946-5G
APOSOR30946-1GEA 72.5 EUR
APOSOR30946-1G APOSOR30946-250MG APOSOR30946-5G
3-Aminopiridina-4-carbonitrilo 96%
3-Aminopiridina-4-carbonitrilo
Formula: C₆H₅N₃
Pto. de fusión: 135…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04035596
Núm. CAS: 78790-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III