Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-amino-2-chloroisonicotinate
OR30947-5G
APOSOR30947-5GEA 77 EUR
APOSOR30947-5G
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,6000 g/mol
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411723
Núm. CAS: 173435-41-1