2-Amino-3-cloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR30948-100G OR30948-25G
APOSOR30948-100GEA 95.7 EUR
APOSOR30948-100G APOSOR30948-25G
2-Amino-3-cloropiridina 98%
2-Amino-3-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Pto. de fusión: 60…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03541052
Núm. CAS: 39620-04-7