3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30951-1G OR30951-250MG
APOSOR30951-1GEA 134 EUR
APOSOR30951-1G APOSOR30951-250MG
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₄ClN₃
Pto. de fusión: 170…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780767
Núm. CAS: 95095-84-4