3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole, 3-Amino-5-hydroxypyrazole, 5-Amino-3-pyrazolol, 3-Amino-1H-pyrazol-5(4H)-one, 3-Amino-2-pyrazolin-5-one, 5-Hydroxy-3-aminopyrazole, 5-Amino-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
OR30956-100G OR30956-25G
APOSOR30956-100GEA 212 EUR
APOSOR30956-100G APOSOR30956-25G
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Formula: C₃H₅N₃O
MW: 99,09 g/mol
Pto. de fusión: 214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022384
Núm. CAS: 6126-22-3