5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR30959-1G
OR30959-250MG
OR30959-5G
APOSOR30959-1GEA
63.8
EUR
APOSOR30959-1G
APOSOR30959-250MG
APOSOR30959-5G
5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
5-Amino-2-methoxypyrimidine
Formula:
C₅H₇N₃O Pto. de fusión: 119…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08234878 Núm. CAS: 56621-89-7 |