4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-4-chloro-6-ethylpyrimidine
OR30960-1G OR30960-5G
APOSOR30960-1GEA 119 EUR
APOSOR30960-1G APOSOR30960-5G
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine
Formula: C₆H₈ClN₃
MW: 157,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800366
Núm. CAS: 5734-67-8