3-Amino-6-metilpiridazina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30962-1G OR30962-5G
APOSOR30962-1GEA 23.2 EUR
APOSOR30962-1G APOSOR30962-5G
3-Amino-6-metilpiridazina
3-Amino-6-metilpiridazina
Formula: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Pto. de fusión: 223…227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569899
Núm. CAS: 18591-82-7