3-Amino-1-benzylpiperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30968-1G OR30968-5G OR30968-25G
APOSOR30968-1GEA 0 EUR
APOSOR30968-1G APOSOR30968-5G APOSOR30968-25G
3-Amino-1-benzylpiperidine
3-Amino-1-benzylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038444
Núm. CAS: 60407-35-4