tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-3-ethylpiperidine, N1-BOC protected
OR30969-1G OR30969-250MG OR30969-500MG OR30969-2.5G OR30969-5G
APOSOR30969-1GEA 432 EUR
APOSOR30969-1G APOSOR30969-250MG APOSOR30969-500MG APOSOR30969-2.5G APOSOR30969-5G
tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₄N₂O₂
MW: 228,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11840263
Núm. CAS: 1158759-09-1