3-Fenilpropionato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR30978-100G OR30978-25G OR30978-500G
APOSOR30978-100GEA 0 EUR
APOSOR30978-100G APOSOR30978-25G APOSOR30978-500G
3-Fenilpropionato de metilo 98%
3-Fenilpropionato de metilo
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 236…239 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017209
Núm. CAS: 103-25-3