3-Aminoindazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-1H-indazol, Indazol-3-amina, 1H-Indazol-3-ilamina, Indazol-3-ilamina, 1H-Indazol-3-amina
OR30984-1G OR30984-5G OR30984-25G
APOSOR30984-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30984-1G APOSOR30984-5G APOSOR30984-25G
3-Aminoindazol
3-Aminoindazol
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00182045
Núm. CAS: 874-05-5