3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30985-25G OR30985-5G OR30985-1G
APOSOR30985-25GEA 763 EUR
APOSOR30985-25G APOSOR30985-5G APOSOR30985-1G
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₆IN₃
Pto. de fusión: 182…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261138
Núm. CAS: 88805-76-9