2-Bromoestireno 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3099-5G OR3099-100G OR3099-25G
APOSOR3099-5GEA 36.4 EUR
APOSOR3099-5G APOSOR3099-100G APOSOR3099-25G
2-Bromoestireno 97+%
2-Bromoestireno
Formula: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Pto. Ebullición: 102…104 °C/22mmHg
Pto. de fusión: –53 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000076
Núm. CAS: 2039-88-5