1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30991-1G OR30991-5G
APOSOR30991-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30991-1G APOSOR30991-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Pto. Ebullición: 88…90 °C/0,1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419800
Núm. CAS: 27258-32-8