3-Quinolinacarbaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinoline-3-carboxaldehyde, Quinoline-3-carbaldehyde, 3-Quinolinecarboxaldehyde
OR30994-50MG OR30994-100MG
APOSOR30994-50MGEA 21.9 EUR
APOSOR30994-50MG APOSOR30994-100MG
3-Quinolinacarbaldehído
3-Quinolinacarbaldehído
Formula: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Pto. de fusión: 68…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006768
Núm. CAS: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7