3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30995-25G OR30995-5G
APOSOR30995-25GEA 255 EUR
APOSOR30995-25G APOSOR30995-5G
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Formula: C6H4BrN3
MW: 198,0201 g/mol
Pto. de fusión: 146…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09757672
Núm. CAS: 18087-73-5