5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR31-250MG OR31-1G
APOSOR31-250MGEA 50.9 EUR
APOSOR31-250MG APOSOR31-1G
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791215
Núm. CAS: 166196-61-8