2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR310005-1G OR310005-250MG
APOSOR310005-1GEA 87 EUR
APOSOR310005-1G APOSOR310005-250MG
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-4-(chloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄Cl₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03783562
Núm. CAS: 101990-72-1